Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400
Joints combinés prêts à l’emploi.
66.45€ - 110.24€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
---|---|
Matériau | en PP |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10090962
|
Fisherbrand™
24 15 1395 |
Blanc, Gris, Rouge | PTFE/butyle | 2,5 mm |
71.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10132422
|
Fisherbrand™
24 15 1540 |
Beige, Naturel, Blanc | Silicone / PTFE | 3,2 mm |
98.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12921001
|
Fisherbrand™
24 15 1007 |
Noir, Blanc | PTFE / EPDM | 2 mm |
66.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
15529544
|
Fisherbrand™
24 15 2160 |
Argent, Blanc | Silicone/aluminium | 3 mm |
110.24€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Assemblage rapide et simple
- Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
- Grande variété de matériaux de septum pour quasiment toutes les applications
Spécification
24 mm | |
Stockage | |
Bouchon à vis |
en PP | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, fermé sur le dessus, blanc, à filetage 24-400