Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 24 mm en PP, collé, blanc, à filetage 24-400
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 24 04 0842
71.17 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10729454
  • 108.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Joints combinés prêts à l’emploi
  • Assemblage rapide et simple
  • Absence de contamination par la sueur / graisse contrairement à l’assemblage manuel
  • Bouchons blancs 24-400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orifice central
Blanc, Beige, Naturel
PP
100
Bouchon à vis
Flacons à vis 24-400
Silicone / PTFE
24 mm
Stockage
3,2 mm
24 mm