Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0061
Code produit. 11737617
  • 459.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Bouchon en Al
  • Joint combiné
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE/butyle
20 mm
Septa Pharma-Fix
100
À sertir
Bleu, Gris
Aluminium
Headspace
3 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé > Pharma-Fix-septa (butyl/PTFE) bleu / gris épaisseur ,3.0 mm, épaisseur ,50°Shore A,