Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm, argent, bouchon Headspace (bouchon avec système de dépressurisation)
Code produit. 11788246 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Argent, Gris
Blanc
Bleu transparent, blanc
Bleu, Gris
Gris foncé
Matériau (doublure):
Butyle
PTFE/butyle
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
3 mm
3,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11788246
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les joints avec système de décompression (aluminium-PR) s’ouvrent lorsque la pression interne dépasse 3,0±0,5 bar.
  • 20mm
  • Joint combiné
  • aluminium
  • Bouchon Headspace
  • Orifice central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE/butyle
Couleur Bleu, Gris
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Aluminium
Septum Septa Pharma-Fix
À utiliser avec (application) Headspace
Quantité 1000
Épaisseur (métrique) 3 mm
Type À sertir