Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 0300
69.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 11mm
- aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Caoutchouc naturel / butyle / TEF | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
11 mm |
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparent | |
Aluminium | |
100 | |
À sertir | |
Flacons à sertir de 11 mm |