Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique AMI
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Positions d’agitation:
1
4
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conception robuste
- Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
- Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
- Fonctionnement longue durée
- AMI : 1 place, flacon de 5 litres maximum
- AMI 4: 4 places, 4 flacons de 5 litres maximum (max. Ø 150 mm)
- Surface lumineuse pour la visualisation des particules et des changements de couleur
- Idéal pour la microtitration, en particulier pour les changements de couleurs subtils
- Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Ergonomique - Très faible hauteur
- Le modèle 4 positions offre une option de régulation indépendante de la vitesse
- Régulation de la vitesse jusqu’à 1100 tr/min
- Plage de tension de secteur universelle
- Légèreté
Spécification
Spécification
| Vitesse | 1 100 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Époxy |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | Analogique |
| Forme | Rectan |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 1,2 W |
| Dimensions (L x l x H) | 270 x 150 x 55 mm |
| Hauteur (métrique) | 55 mm |
| Afficher plus |