Learn More
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
240.00€ - 835.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 3 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11737617
|
Fisherbrand™
20 03 0061 |
Bleu, Gris | PTFE/butyle |
459.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12370180
|
Fisherbrand™
20 03 0227 |
Bleu transparent, Blanc | Silicone / PTFE |
649.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11835050
|
Fisherbrand™
20 03 1569 |
Argent, Blanc | Silicone, aluminium | N/A | ||||||
11875030
|
Fisherbrand™
20 03 0212 |
Gris foncé | Butyle |
240.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11893781
|
Fisherbrand™
20 03 0186 |
Gris | PTFE/butyle |
331.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Joint combiné
Spécification
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Aluminium | |
100 | |
À sertir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à sertir de20 mm, argent, bouchon à déchirer complet, septum assemblé