Learn More
Mettler Toledo™ Électrolytes pour électrodes de référence
Pour les mesures avec électrodes sélectives d’ions
Marque:  Mettler Toledo™ 51350084
97.74 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12681306
  • 122.00€ / 1500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Solution électrolytique
  • Contient des ions, atomes ou molécules qui ont perdu ou gagné des électrons et assure une conductivité électrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrolyte FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml
FRISCOLYT-B
6 x 250 ml
6 x 250 mL
Nom du produit
Mettler Toledo™ Électrolytes pour électrodes de référence > FRISCOLYT-B ; 6 x 250 ml