Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 2578
Description
- 11mm
- aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
PTFE vierge | |
Aluminium | |
100 | |
À sertir |
11 mm | |
GC, HPLC | |
0,25 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central > PTFE vierge, 0,25 mm d’épaisseur, shore D 53°
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu