Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™ 20 03 0030
478.43 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24362" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 20mm
- Joint combiné
- aluminium
- Bouchon li>Orifice central
Spécification
Septa Pharma-Fix | |
Argent, Bleu, Gris | |
Aluminium | |
1000 | |
À sertir | |
Flacons à sertir de 20 mm |
PTFE/butyle | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm | |
20 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
8Minutes
4Secondes
31 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
48Heures
8Minutes
4Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%