Learn More
Fisherbrand™ Flacon 11 mm avec col à sertir, en verre ambré
13.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 11 mm
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre
- Ambré
Spécification
Ambré | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND11 |
11.6 mm | |
2 ml | |
À sertir | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Crimp Vials (FR)
-
Fisherbrand Crimp Vials
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
5Heures
17Minutes
7Secondes
38 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
80Heures
17Minutes
7Secondes
38Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
36Heures
17Minutes
7Secondes
38Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
5Heures
17Minutes
7Secondes
38