Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable renforcée
Grille en acier inoxydable renforcée supplémentaire pour l’option de chambre renforcée
Marque:  Memmert™ HPP1060ecoB32550
Code produit. 17199624
  • 745.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tenez compte de la charge max. de la chambre ; électropolie, charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
HPP1060eco
Nom du produit
Memmert™ Grille en acier inoxydable renforcée > HPP1060eco