Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col en verre à sertir de 11 mm
Flacons standard pour GC et HPLC.
Marque:  Fisherbrand™ 11 09 0476
14.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11535884
  • 19.50€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flacon avec col à sertir de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparents
verre
GC, HPLC
À sertir
< 100 μl
Fond plat
100
Oui
11.6 mm
2 ml
Oui
CleanPack, boîte en PP
1,5 mL
32 mm
ND11
Vidéos
  • Fisherbrand Crimp Vials (FR)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Crimp Vials (FR)
    • Fisherbrand Crimp Vials
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Crimp Vials
      FDS
      Documents Certificats
      Promotions
      Promotions
      • Plusieurs fabricants
        Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
        Code promotionnel: 24155
        Expire2025-04-30
        Jours
        29
        Heures
        1
        Minutes
        48
        Secondes
        44
        Hot Deal
        *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
        Conditions générales de vente Voir détails promo
      • Plusieurs fabricants
        Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
        Code promotionnel: 24134
        Expire2025-03-31
        Jours
        0
        Heures
        22
        Minutes
        11
        Secondes
        15
      • Plusieurs fabricants
        Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
        Code promotionnel: 24138
        Expire2025-04-30
        Jours
        29
        Heures
        1
        Minutes
        48
        Secondes
        44
      • Plusieurs fabricants
        Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
        Code promotionnel: 24127
        Expire2025-05-31
        Jours
        60
        Heures
        1
        Minutes
        48
        Secondes
        44
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Flacon avec col en verre à sertir de 11 mm > fond plat, étiquette, ,1.5 ml, ,32 mm de hauteur