Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque: Gosselin TK75-036
Description
- Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
- Capacité nominale de 5 ml
- Assemblé
Spécification
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
5 mL | |
Polystyrène | |
500 BG | |
Non stérile | |
Sans bouchon |
Naturel | |
74,5 mm | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
4 000/carton | |
12,8 mm | |
Tube à fond rond |