Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque:  Gosselin TK75-023
143.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12123841
  • 262.42€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
  • Capacité nominale de 5 ml 
  • Assemblé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CE N°1935/2004
PEBD
5 mL
Polypropylène
500 BG
Non
12,8 mm
Tube à fond rond
Blanc
Naturel
74,5 mm
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
2000 paquet
Non stérile
Bouchon à ailettes
Nom du produit
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ > Non stériles ; polypropylène ; avec bouchon à ailettes