Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis)
Conçu pour les applications de fibroblastes, le sérum d’origine américaine HyClone™ FetalClone™ III permet d’enrichir le milieu de croissance cellulaire. ll est l’alternative au sérum de veau fœtal (SVF) la plus couramment utilisée.
Marque: Cytiva SH30109.03IR25-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Alternative plus économique que le SVF
- Performances comparables au SVF
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
- Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
Spécification
Gamma globuline, Phosphatase alcaline, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation en fer, Glucose, IgG | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2 et 8°C. | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Irradié, (25 à 40 doses) | |
le; 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspecté par l’USDA |
Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001 | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Non |
Sécurité et traitement
Mention de danger
Informations supplémentaires
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ III (États-Unis) > Irradié (25 à 40 doses) ; 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu