Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800 NHS Ester
Étiquetez les anticorps ou les autres protéines comme des sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par l’ester NHS.
Marque: Thermo Scientific™ 46422
231.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les colorants à réactif d’amine DyLight Thermo Scientific™ sont des Fluors DyLight activés par l’ester NHS pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines devant être utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa™, CyDye™ et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants DyLight permet un rapport colorant-protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.Points clés :
Luminosité : l’intensité à fluorescence élevée offre une sensibilité exceptionnelle et nécessite moins de conjugués
Photostabilité : une résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par ex., éclairage structuré, microscopie en 4 pi)
Compatibilité des instruments : les spectres d’émission correspondent aux principales longueurs d’onde de sortie des instruments communs de fluorescence
Spécification
5 x 50 μg | |
DMF (diméthylformamide) | |
Amine | |
DyLight™ 800 | |
DyLight™ | |
777 |
Colorant | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Fluors DyLight | |
794 | |
Protéines |
Sécurité et traitement
- DyLight 800 NHS Ester,5 x 50 ug
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: DyLight Reactive Dyes
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.