Learn More
Bel Art™ Rack pour cuves SP Scienceware™
Maintient les cuves de spectrophotomètre fragiles en toute sécurité
Marque: Bel Art™ F18516-0000
33.91 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces racks à deux niveaux accueillent les cuves avec un contact physique minimal, ce qui réduit considérablement les risques de dommages
- Seuls les coins des cuves touchent les racks
- Capable de contenir 12 cuves à trajet optique de 10 mm
- Ne risque pas de rayer les cuves en quartz
Spécification
Cuvet Rack | |
Translucent | |
PP | |
Carré | |
Cuvettes | |
11,7 cm | |
10,8 cm | |
11,1 cm |
Non autoclavable | |
Cuvettes à trajet lumineux (12, 10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm) | |
12 | |
No | |
4,6 x 4,2 x 4,3 in. (11,7 x 10,8 x 11,1cm) | |
4,6 in | |
4,2 in | |
4,3 in |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel Art™ Rack pour cuves SP Scienceware™ > 11,7 x 10,8 x 11,1 cm (4,6 x 4,2 x 4,3 po)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu