Minuteurs, horloges et chronomètres
Fisherbrand™ Minuteur à 3 canaux
Exécute trois décomptes distincts simultanés. Le minuteur à 3 canaux Fisherbrand™ effectue un compte à rebours jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes sur chaque horloge. Dispose d’une alarme sonore et visuelle.
Fisherbrand™ Minuteur / chronomètre à grand écran Traceable™
Définissez quatre canaux distincts, de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes à une seconde. Le minuteur / chronomètre à grand écran Fisherbrand ™ Traceable™ déclenche une alarme lorsque le décompte atteint zéro et commence ensuite le comptage progressif.
Fisherbrand™ Minuteur deux canaux à gros chiffres Traceable™ avec voyant LED clignotant
Chronométrage simultané de deux activités différentes
Fisherbrand™ Chronomètres étanches / résistants aux chocs Traceable™
Choisissez entre un modèle étanche /anti-choc et un modèle étanche / résistant aux chocs
Fisherbrand™ Chronomètre étanche et résistant aux chocs
La traçabilité NIST garantit la qualité et la précision de l’instrument. Le chronomètre étanche et résistant aux chocs Fisherbrand est un chronomètre numérique LCD à quartz à usage général, livré avec un boîtier en ABS scellé par joint torique et résistant aux chocs, idéal pour les utilisations difficiles.
Fisherbrand™ Minuteur Giant-Digit Traceable™
L’affichage numérique offre une visibilité claire à 40 pieds de distance.
Fisherbrand™ Minuteur avec horloge électronique Traceable™ : 10 heures
Minuteur de paillasse monocanal avec résolution de 1 seconde et précision de 0,01 %
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse Traceable™ : 100 minutes
Un canal d’affichage sur une seule ligne
Fisherbrand™ Chronomètre à gros chiffres Traceable™
Les grands chiffres (1/2 po de hauteur) sont faciles à lire.
Fisherbrand™ Minuteur à affichage LCD avec compteur Nano
Affiche le chronomètre et le compte à rebours avec alarme, et l’heure. Le minuteur à affichage LCD Fisherbrand™ avec compteur Nano inclut une fonction de mémorisation pour une utilisation répétitive, des chiffres larges faciles à lire ainsi qu’un clip, un support et un aimant au sur la face arrière.
Fisherbrand™ Minuteur extra-large Fisher Scientific Traceable™
Le grand écran est visible à 60 pieds.
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ avec alarme et affichage à trois lignes
Appareil idéal pour effectuer un groupe de tests répétitifs
Fisherbrand™ Minuteur à gros chiffres Traceable™ avec alarme et voyant LED clignotant
Le voyant vert unique clignote toutes les 10 secondes en mode compte à rebours ; le voyant rouge clignote lorsque le zéro a été atteint et l’alarme sonne
Fisherbrand™ Minuteur Multi-Colored Traceable™
Ensemble de couleurs vives qui permet de les distinguer facilement
Fisherbrand™ Horloge murale Traceable™, diamètre de 30,5 cm (12 po)
Horloge murale de laboratoire robuste avec trotteuse.
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ Nano™
Taille extrêmement petite et fonctionnement intuitif
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ à triple affichage
L’affichage à trois lignes permet le compte à rebours simultané de trois tests
Brannan™ Minuteur et horloge triple à affichage LCD
Compte croissant et décroissant à partir de 20 h avec alarme. Le minuteur triple et horloge à affichage LCD Brannan™ peut fonctionner avec trois minuteurs simultanés. Comprend une horloge 12/24 heures avec clip arrière, support et aimant.
Fisherbrand™ Chronomètres 24 heures Traceable™
Numérique, portatif
Fisherbrand™ Chronomètre étanche à 300 mémoires
Stockage en mémoire pour 300 temps intermédiaires. Le chronomètre étanche à 300 mémoires Fisherbrand est doté d’un boîtier en plastique ABS étanche et résistant aux chocs avec des côtés en caoutchouc antidérapants.
Fisherbrand™ Horloge murale, calendrier et thermomètre
Conception à la pointe de la technologie. Parfait dans toute salle de sciences ou au bureau.
Brannan™ Minuteur numérique à affichage LCD
Compte à rebours jusqu’à 99 minutes et 59 secondes. Le grand minuteur numérique Brannan™ est fourni avec un support, un clip et une fixation magnétique.
Amarell™ Horloge électronique
Comprend une fonction d’alarme et de chronomètre. Le minuteur électronique compte à rebours ou en incrémentant jusqu’à 24 heures.
Fisherbrand™ Chronomètre minuteur à rebours Traceable™
Minuteur de paillasse à un canal pratique.
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ pour table de laboratoire
Le minuteur Lab-Top est conçu expressément pour une utilisation sur paillasse
Brannan™ Minuteur et horloge multi-alarmes
Le minuteur numérique à comptage unique peut être utilisé dans diverses applications. Le minuteur et horloge multi-alarme Brannan™La minuterie numérique à comptage unique comprend une un compte croissant et décroissant de 100 minutes avec une horloge au format 12 heures, fonction d’alarme et fonction de mémoire.
Brannan™ Minuteur compact à affichage LCD
Décompte croissant ou décroissant jusqu’à 99 minute et 59 secondes. Le minuteur LCD Slimline Brannan™ émet une alarme lorsque le compte à rebours atteint zéro. Inclut un dos magnétique et une pile.
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ avec clip arrière
Clips sur votre blouse de laboratoire, votre ceinture, votre ordinateur portable, votre planchette à pince ou n’importe où
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ à deux mémoires
Permet d’effectuer des opérations de chronométrage précises, qu’il s’agisse d’un compte progressif ou d’un compte à recours de 23 heures, 59 minutes, 59 secondes
Les minuteurs, horloges et chronomètres de laboratoire sont des équipements essentiels présents dans la plupart des laboratoires, des environnements éducatifs et dans de nombreux autres environnements de travail. Bien que certaines minuteries, horloges et certains chronomètres disposent de pièces mobiles mécaniques classiques, la plupart des versions numériques électroniques modernes proposent désormais la fiabilité du cristal de quartz et une précision jusqu’à 0,005 %. Certains modèles sont contrôlés par radio à l’aide d’un signal horaire transmis à distance et offrent une précision encore supérieure. Exemples d’applications :
- Enregistrement des durées écoulées ou des durées de divers processus, procédures et phénomènes
- Réalisation de procédures ou de processus pour lesquels le temps est un facteur critique, conformément à des durées préétablies et prédéfinies
- Simplement connaître l’heure du jour !
Les minuteurs, horloges et chronomètres de laboratoire s’accompagnent de nombreuses fonctionnalités et options différentes:
- Modèles à fonction unique ou multifonctions, ces derniers avec fonction de minuterie, de chronomètre et d’horloge associée, et modèles multicanaux capables d’enregistrer simultanément jusqu’à trois ou quatre processus chronométrés différents
- Minuteurs de poche, minuteurs de paillasse ou horloges murales, ainsi que des modèles étanches pour une utilisation en extérieur ou dans d’autres environnements difficiles
- Affichages numériques ou analogiques LCD ou LED rétroéclairés brillants – certaines minuteries, horloges et certains chronomètres affichent des chiffres grand format qui peuvent être lus facilement à distance
- Fonction de comptage vers le haut ou vers le bas, avec des alarmes sonores, visuelles ou même vibrantes lorsque le temps est écoulé
- Nombreuses options de mémoire, y compris des réglages programmables réutilisables pour les expériences de laboratoire récurrentes et de routine
- La plupart des minuteurs offrent généralement une résolution avec une précision de 1 seconde, les chronomètres offrent des résolutions largement supérieures qui atteignent généralement 0,01 s.
- De nombreux minuteurs, horloges et de nombreux chronomètres sont fournis avec une traçabilité certifiée aux normes fournies ou reconnue par le NIST (National Institute of Standards and Technology)