Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ Nano™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
23 heures 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Description
Taille extrêmement petite et fonctionnement intuitif. Le minuteur Nano Fisher Scientific™ Traceable™ affiche l’heure du compte à rebours/chronomètre (compte croissant) et l’heure du jour (format AM/PM et 24 heures).
- Compte ou décompte jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes sur deux canaux de minuterie
- Précision : 0,01%
- Les chiffres de 0,375 po de hauteur peuvent être lus à 3 m (10 pi)
- Pour des analyses répétitives, la mémoire à deux canaux rétablit l’heure programmée d’origine de l’affichage
Informations sur la commande
Dimensions : 6,4 x 5,1 x 1,3cm (2,5 x 2 x 0,5 po) ; Poids : 2,5 oz (71 g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur portatif / de paillasse |
| Plage de durée | 23 heures 59 min 59 s |
| Alarms | Puissante alarme retentissant durant 1 min |
| Précision | 0,0001 |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | LCD |
| Dimensions (L x l x H) | 2,5 x 0,5 x 2 po (6,4 x 1,3 x 5,08 cm) |
| Longueur (impériale) | 2,5 in |
| Longueur (métrique) | 6,4 cm |
| Largeur (impériale) | 0,5 po |
| Afficher plus |