Learn More
Fisherbrand™ Horloge murale, calendrier et thermomètre
Code produit. 11795833 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11795833
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Deux piles AAA, montage mural
Conception à la pointe de la technologie. Parfait dans toute salle de sciences ou au bureau.
  • Lisez l’heure, la date et la température en un seul coup d’œil sur ce grand écran de 6,5 × 3,75 po
  • L’heure peut être affichée en 12 heures AM/PM ou en 24 heures internationales
  • La température peut être sélectionnée en °C/°F
  • Le calendrier affiche le mois, la date et le jour de la semaine
Informations sur la commande
Taille du boîtier : 23,4 x 25,4 x 2,5 cm (9,25 x 10 x 1 po)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Type de produit Horloge thermomètre et calendrier
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage LCD
Type de batterie AAA
Plage de températures (impériale) 23°F à 122°F
Plage de températures (métrique) -5°C à +50°C
Résolution de la température 0,5 °
Dimensions (L x l) 23,5 x 25,4 cm (9,25 x 10 pouce)
Longueur (impériale) 9,25 in
Longueur (métrique) 23,5 cm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25,4 cm
Profondeur (impériale) 1 po
Profondeur (métrique) 2,54 cm
Poids (impériale) 19 oz
Poids (métrique) 0,53 kg
Comprend Trois piles AAA, montage mural
À utiliser avec (application) Conception à la pointe de la technologie. Parfait dans toute salle de sciences ou au bureau.
Quantité Pièce
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST