Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Traceable™ avec alarme et affichage à trois lignes
Appareil idéal pour effectuer un groupe de tests répétitifs
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10260kg
Includes: Certificat Traceable numéroté individuellement en série, face arrière aimantée, support béquille et pile à l’oxyde d’argent 1,5 ans
Description
Le minuteur Fisher Scientific™ Traceable™ avec alarme et affichage sur trois lignes est un minuteur convivial qui affiche simultanément trois comptes à rebours / alarmes différents. Les trois canaux distincts peuvent être démarrés individuellement ou simultanément et programmés pour lancer un compte à rebours de 99 heures, 59 minutes, 59 secondes à 1 seconde. Lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit, le message TIME's UP (délai écoulé) s’affiche et le comptage progressif démarre. C'est l’appareil idéal pour effectuer un groupe de tests répétitifs.
- La fonction de mémorisation rétablit la durée programmée sur l’affichage
- Peut aussi être utilisé comme trois chronomètres ou dans n’importe quelle combinaison de compte / décompte
- L’écran possède une touche d’horloge qui donne l’heure
- La précision du chronométrage du cristal de quartz est de 0,01 %
- Les chiffres font 3/8 po de hauteur
- Dimensions du boîtier en ABS résistant aux produits chimiques : 2 x 3,25 x 0,5 in
- Poids : 3 oz.
Certifications
Pour assurer la précision, un certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO / CEI 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Minuteur portatif / de paillasse | |
Sonore / visuelle | |
1 s | |
Pile bouton à l’oxyde d’argent 357 (réf. 02-440-1C) | |
0,93 cm | |
85,04 g | |
pour +assurer la précision, un certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO / CEI 17025 agréé par A2LA. Il comprend la traçabilité conformément aux +normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology) |
99 heures 59 min 59 s | |
0,0001 | |
LCD | |
0,37 in | |
3 oz | |
Certificat Traceable numéroté individuellement en série, face arrière aimantée, support béquille et pile à l’oxyde d’argent 1,5 ans |