Learn More
Fisherbrand™ Minuteur extra-large Fisher Scientific Traceable™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Certificat Traceable, pile, porte-crochets quatre directions, clip, support béquille de paillasse et face arrière magnétique
Les chiffres de 1,5 po de haut permettent de visualiser l’écran du minuteur depuis une distance de 60 pieds (18,3 m). Le minuteur extra-large Fisher Scientific™ Traceable™ a un fonctionnement fiable à trois touches, ce qui facilite la programmation des réglages du compte à rebours par incréments d’une seconde.
- Décompte et alarmes sur un canal unique pour une grande simplicité d’utilisation
- Comptage progressif pendant l’alarme indiquant le temps écoulé depuis le déclenchement de l’alarme
- Compte en mode chronomètre
- Mémoire Bounceback™ automatique pour le chronométrage répétitif
Spécifications
- Résolution : Durée définissable sur une seconde, avec une résolution d’une seconde
- Précision : 0,01%
- L × l × H : 2,75 × 3,13 × 1pouce (6,99 × 9,74 × 2,54cm)
- Poids : 2,75 oz (78g)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Minuteur portatif / de paillasse |
| Plage de durée | 99 min 59 s |
| Alarms | Audible |
| Précision | 0,0001 |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | Numérique |
| Type de batterie | Alcaline AAA (1) |
| Dimensions (L x l x H) | 2,75 x 3,13 x 1 po (6,99 x 9,74 x 2,54 cm) |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Longueur (métrique) | 6,99 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction