Learn More
Fisherbrand™ Minuteur à gros chiffres Traceable™ avec alarme et voyant LED clignotant
Code produit. 11739795 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11739795
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le voyant vert unique clignote toutes les 10 secondes en mode compte à rebours ; le voyant rouge clignote lorsque le zéro a été atteint et l’alarme sonne
Le minuteur à gros chiffres alarme et voyant LED clignotant Traceable™ Fisher Scientific™ offre un très grand affichage de 1 pouce de haut pouvant être vu de n’importe où dans le laboratoire. Le voyant vert unique clignote toutes les 10 secondes en mode compte à rebours ; le voyant rouge clignote lorsque le zéro a été atteint et l’alarme sonne.
  • LED clignotante
  • Mémoires programmables — Un maximum de 3 mémoires peuvent être enregistrées à tout moment
  • Alarme à volume réglable
  • Utilisez n’importe quelle valeur de compte à rebours entre 99 minutes, 59 secondes à 1 seconde
  • Lorsque le zéro est atteint, le compteur commence à compter en incrémentant pour afficher le temps écoulé depuis l’alarme
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
Type de produit Minuteur portatif / de paillasse
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Visuelle, volume sonore réglable
Précision 0,0001
Résolution 1 s
Affichage LED
Dimensions (L x l x H) 3,5 x 2,25 x 0,63 po (8,9 x 5,71 x 1,6 cm)
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,9 cm
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 5,71 cm
Hauteur (impériale) 0,63 in
Hauteur (métrique) 1,6 cm
Poids (impériale) 2,5 oz.
Poids (métrique) 71 g
Comprend Deux piles alcalines AAA, certificat Traceable
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST