Learn More
Fisherbrand™ Minuteur Multi-Colored Traceable™
Ensemble de couleurs vives qui permet de les distinguer facilement
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.07560kg
Descripción
Ensemble de couleurs vives qui permet de les distinguer facilement. Le minuteur multicolore Fisher Scientific™ Traceable™ est livré avec 3 cadres colorés uniques à des fins de personnalisation.
- Quatre canaux de minuterie distincts, plus une mémoire de rappel
- Compte jusqu’à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
- Résolution : 1 seconde
- Précision de 0,01 %
- Compte croissant / compte à rebours / alarme / horloge
- Support béquille pour paillasse et face arrière aimantée
- La fonction de mémorisation unique permet, sur simple pression d’une touche, de remettre le canal à la valeur précédemment programmée
Información de órdenes
Dimensions : 2,75 x 2,25 x 0,5pouce (7 x 5,7 x 1,3cm). Poids : 2,75 oz (78g)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Especificaciones
Minuteur portatif / de paillasse | |
Audible | |
1 s | |
4 | |
Blanc | |
0,091 kg | |
NIST |
99 heures 59 min 59 s | |
0,0001 | |
LCD | |
Oxyde d’argent n° 357 | |
0,2 lb | |
3 cadres de couleurs vives assorties, piles, support béquille pour utilisation sur paillasse, face arrière aimantée |