Learn More
Fisherbrand™ Chronomètre étanche à 300 mémoires
Stockage en mémoire pour 300 temps intermédiaires. Le chronomètre étanche à 300 mémoires Fisherbrand est doté d’un boîtier en plastique ABS étanche et résistant aux chocs avec des côtés en caoutchouc antidérapants.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Code produit. 11709825
  • 82.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Pile à l’oxyde d’argent à fonctionnement perpétuel d’une durée de vie de 2 ans, cordon, bande Velcro™ pour montage vertical et clip amovible
Description
Description
  • Chronométrage jusqu’à 10 heures avec une résolution de 0,01 seconde et une précision de 0,001 %
  • Fournit des fonctions de chronomètre : action unique, délai d’entrée/sortie, chronométrage continu, fractionnement cumulatif, fractionnement par intervalles, 300 mémoires et temps d’alarme à rebours répétitif programmable
  • L’affichage sur trois lignes affiche simultanément le temps de fonctionnement, le fractionnement cumulatif et le fractionnement par intervalles
  • L’unité enregistre 300 mémoires et affiche les numéros d’échantillons de 1 à 300
  • Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme
  • Les fonctions comprennent également les calculs de stimulation, de course et de vitesse
  • Affiche l’heure du jour en heures, minutes et secondes, ainsi que l’heure AM/PM, la date et le jour de la semaine
  • Dimensions : 3 × 2,5 × 0,88 po (7,6 × 6,4 × 2,2 cm)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Chronomètre étanche à 300 mémoires
0,001%
LCD
Silver Oxide
3 po
2,12 in
0,87 in
2,5 oz.
Pile à l’oxyde d’argent à fonctionnement perpétuel d’une durée de vie de 2 ans, cordon, bande Velcro™ pour montage vertical et clip amovible
ISO 17025, A2LA, NIST
10 h
0,01 s
Plastique ABS
3 x 2,12 x 0,87 po (1,62 x 5,38 x 2,20cm)
1,62cm
5,38cm
2,20cm
0,07 kg
Avec fonctions de répétition de chronométrage de compte à rebours avec alarme