Learn More
Fisherbrand™ Minuteur à 3 canaux
Code produit. 11852031 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11852031
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Exécute trois décomptes distincts simultanés. Le minuteur à 3 canaux Fisherbrand™ effectue un compte à rebours jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes sur chaque horloge. Dispose d’une alarme sonore et visuelle.
Le minuteur à 3 canaux peut exécuter trois minuteries simultanées distinctes
  • Volume de la durée max. : 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
  • Hauteur d’affichage : 44,5
  • Largeur d’affichage : 38 mm
  • Taille des chiffres : 9,5 mm
  • Alarme : Alarme sonore et visuelle
  • Type de batterie : 1,5 V à l’oxyde d’argent
Spécification
Type de produit Minuteur
Plage de durée 99 heures 59 min 59 s
Alarms Sonore / visuelle
Nbre de canaux 3
Type de batterie 1,5 V, oxyde d’argent
Dimensions (L x l x H) 84 x 25 x 75 mm
Hauteur (métrique) de l’écran 44,5 mm
Quantité 1Chaque