Learn More
Brannan™ Minuteur numérique à affichage LCD
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Compte à partir de 99 min et 59 s, avec alarme
- Clip arrière avec support, aimant et crochet
- Dimensions : 90 mm x 65 mm
- Hauteur des chiffres : 27 mm et 20 mm
- Fourni avec 1 pile AAA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur numérique |
| Plage de durée | 99 min 59 s |
| Précision | plusmn;60s/mois |
| Affichage | Numérique |
| Type de batterie | AAA |
| Dimensions de l’écran | 64 x 38 mm |
| Poids (métrique) | 78 g |
| Comprend | Batteries |
| Quantité | 1Chaque |
| Certifications/Conformité | CE EMC, RoHS, DEEE |