Learn More
Brannan™ Minuteur et horloge triple à affichage LCD
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Compte croissant et décroissant à partir de 20 h avec alarme
- Minuteur à mémoire
- Horloge
- Chiffres hauts de 10 mm
- Clip arrière avec support et aimant
- Dimensions : 60 mm x 70 mm
- 2 piles de rechange SR41/392 requises
- L’utilisation simultanée des 3 minuteurs n’est disponible qu’en mode compte à rebours
- Seul 1 minuteur peut être utilisé sur la fonction de décompte croissant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur et horloge triples |
| Plage de durée | 12/24 h |
| Précision | plusmn;60s/mois |
| Affichage | Numérique |
| Type de batterie | LR44 |
| Dimensions de l’écran | 45 x 41 mm |
| Longueur (métrique) | 69mm |
| Largeur (métrique) | 13 mm |
| Hauteur (métrique) | 92mm |
| Poids (métrique) | 60 g |
| Afficher plus |