Remplissages pour colonnes de chromatographie
Cytiva Milieux de gélatine Sepharose™ 4B
Conçu pour la purification ou la déplétion de la fibronectine lorsque la gélatine se lie à la fibronectine avec un taux de spécificité élevé
Cytiva Tube de remplissage
Pour le remplissage des lits hauts
Cytiva Milieux de glutathione Sepharose™ 4B
À utiliser pour la purification haute capacité de protéines hybrides marquées à la glutathione S-transférase (GST). Le milieu Cytiva Life Sciences™ Glutathione Sepharose™ 4B permet la purification en une seule étape.
Cytiva Colonne préconditionnée HiLoad™ 16/600 Superdex™ 30 pg
Conçus pour la chromatographie préparative par filtration sur gel haute résolution qui sépare les peptides
Cytiva Milieux haute performance Dextrin Sepharose™
Pour une purification pratique par affinité des protéines recombinantes avec un tag de protéine de liaison de maltose (MBP)
Cytiva HiTrap™ IgG Sepharose™ FF
Pour une utilisation en chromatographie. HiTrap™ IgG Sepharose™ FF de Cytiva Lifescience est stable pour tous les tampons aqueux couramment utilisés.
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne
Utilisez le silice 60 pour les séparations standard. L’adsorbant silice 60 standard pour la chromatographie en colonne est fourni dans une variété de tailles de particules et de tailles de conditionnement.
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage de chromatographie Kimble™ Kontes™, avec joints
Ces réservoirs à usage intensif sont conçus pour une utilisation avec les colonnes de chromatographie des séries 420510 et 420550 avec ou sans supports en verre fritté, associées aux adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575.
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FLEX-COLUMN™ HDPE Bed Supports, 20μm Pore
Polyethylene Bed Supports for Kimble™ FLEX-COLUMN™ Economy Flow Adapter 420415
Cytiva Kit de sélection HiTrap™ Capto™ IEX
Conçu pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou des systèmes de chromatographie tels que les modèles AKTA pour des études pratiques de sélection et d’optimisation des milieux
Cytiva Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow, milieux substitution élevée
Pour l’élimination et/ou la purification facile en une étape de la trypsine, des protéases à sérines semblables à la trypsine et la thrombine