Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, 0,035-0,070 mm, 60Å
Code produit. p-70200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
30 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10273542
Marque: Thermo Scientific Chemicals 240360050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Spécification
Porosité 60 Å
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne