Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pores larges, 150 angstroms
Code produit. p-4765045
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5kg
Code produit. 11375497
Marque: Thermo Scientific Chemicals 042726.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le gel de silice à pores larges est principalement utilisé pour la purification déshydratée des gaz industriels, la purification des acides organiques et des polymères élevés dans l’huile isolante, la purification et la séparation des médicaments. Il est également utilisé dans la chromatographie sur colonne sans pression exercée (soumise à la gravité).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie Maille -100/200
Porosité 150 Å
Conditionnement Flacon
pH 6,5 à 7,5
Quantité 50 g
Aire de la surface (métrique) 350 à 400 m2/g
Type Gel de silice
Matériau Silice