Learn More
Cytiva Milieux de gélatine Sepharose™ 4B
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
Description
- Gélatine bovine couplée à Sepharose 4B, dans une matrice d’agarose à 4 %
- Méthode de couplage de ligands : activation du bromure de cyanogène
- Concentration de ligands : Milieu à 4,5-8 mg de gélatine/ml
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Stable dans la plage de pH de 3 à 10 et en présence de tous les tampons couramment utilisés
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 ml |
| Matériau | Gélatine Sepharose 4 B |
| Granulométrie | 90 μm |
| Matrix | Affinity Resin |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- gelatin sepharose 4B
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol