Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, pour chromatographie sur colonne, Ultra Pure
Product Code. p-3756252 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10120762
Brand: Thermo Scientific Chemicals 360035000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7631-86-9
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Specifications
Granulométrie 40 à 60 μm
Porosité 40 A
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne