Learn More
Cytiva Kit de sélection HiTrap™ Capto™ IEX
Code produit. 11320292 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
:
Kit de sélection HiTrap Capto IEX
Code produit. 11320292
Marque: Cytiva 28934388
Conçu pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou des systèmes de chromatographie tels que les modèles AKTA pour des études pratiques de sélection et d’optimisation des milieux
  • Comprend cinq colonnes HiTrap préconditionnées avec un milieu de chromatographie échangeuse d’ions Capto avec différentes caractéristiques
  • Pour la sélection des milieux ; comprend cinq colonnes HiTrap de 1 ml préconditionnées avec Capto Q, Capto S, Capto DEAE, Capto MMC, Capto Adhere, ainsi que des connecteurs et des instructions
  • Pour les études d’optimisation ; la composition du tampon, le pH, le débit, le chargement des échantillons et les schémas d’élution peuvent être optimisés avec de petites quantités d’échantillons avant la mise à l’échelle
  • Capto Q est un échangeur d’anions forts, Capto DEAE est un échangeur d’anions faibles, Capto S est un échangeur de cations forts
  • Les milieux Capto MC et Capto Adhere présentent des caractéristiques multimodales qui peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes de purification spécifique
  • Capto MC est un échangeur de cations multimodal qui fonctionne à haute résistance ainsi qu’à faible force ionique
  • Capto Adhere est un échangeur d’anions forts multimodal principalement conçu pour la purification post-protéine A d’anticorps monoclonaux
  • Des colonnes préconditionnées et les supports en vrac sont disponibles pour les purifications préparatives à grande échelle
  • Pression max. (au-dessus du lit conditionné pendant le fonctionnement) : 3 bar (42 psi)
  • Débit : <4 ml/min.
  • Boîte complète : 5 x 1 ml
  • Dimensions du lit : 7 × 25 mm
  • Volume du lit : 1 ml
BioProcess Media
  • Plage de nettoyage pour la stabilité du pH : 2 à 14
  • Matrice : agarose fortement réticulée avec des allongeurs de surface au dextrane
  • Granulométrie moyenne : 90 μm (d50V)
  • Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2 à 12
  • Spécification de pression/débit : 0,3 MPa à 700 cm/h, diamètre de colonne de 1 m, hauteur du lit de 20 cm
Colonne    
  • Dia. int. de colonne : 7 mm
  • Matériau (éléments de colonne) : polypropylène (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Technique Chromatographie échangeuse d’ions
Description Kit de sélection HiTrap Capto IEX
Diamètre (métrique) 7 mm
À utiliser avec (équipement) Seringue, pompe péristaltique et autres systèmes de chromatographie tels que les systèmes de conception AKTA
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto IEX Selection Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol