Learn More
DWK Life Sciences Réservoir de remplissage de chromatographie Kimble™ Kontes™, avec joints
Ces réservoirs à usage intensif sont conçus pour une utilisation avec les colonnes de chromatographie des séries 420510 et 420550 avec ou sans supports en verre fritté, associées aux adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575.
95.40€ - 112.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13491239
|
DWK Life Sciences
420570-0124 |
Réservoir de conditionnement ; avec joints ; 100 ml |
95.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13511990
|
DWK Life Sciences
420570-0224 |
Réservoir de conditionnement ; avec joints ; 250 ml |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les réservoirs sont disponibles dans différentes tailles et configurations de joints
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Réservoir de conditionnement, avec joints |