Learn More
Cytiva Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow, milieux substitution élevée
Pour l’élimination et/ou la purification facile en une étape de la trypsine, des protéases à sérines semblables à la trypsine et la thrombine
Marque:  Cytiva 17-5123-10
Code produit. 11575015
  • 473.00€ / 25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le p-aminobenzamide (pABA) immobilisé sur la matrice Sepharose 4 Fast Flow offre une productivité élevée et permet une mise à l’échelle facile
  • Milieux à capacité de liaison ≥35 mg de trypsine/ml
  • Élimination efficace de la thrombine et du facteur Xa après le clivage de l’étiquette des protéines recombinantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
90 μm
2 à 8 (long terme) ; 1 à 9 (court terme)
25 ml
Benzamidine Sepharose 4 à débit rapide
Nom du produit
Cytiva Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow, milieux substitution élevée > 25 ml