Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, qualité HPLC, sphérique, 5 microns APS, 70 angströms, 99,99+ %
Description
Le gel de silice de qualité HPLC est utilisé dans les applications de chromatographie, de séparation et de purification. Il est également utilisé en chromatographie préparatoire pour le remplissage HPLC, les supports de catalyseurs et les charges de résine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 70 Å |
| Qualité | HPLC |
| Quantité | 5 g |
| Aire de la surface (métrique) | 500 m2/g |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Silice |