Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, acidique, Brockmann I, 50-200 μm, 90 A
Code produit. 16504204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 16504204
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kg