Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice, C18-RP, 23 %C, ca.1,2 mmol/g, pièce taille 40-63 μm
Code produit. p-70173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10733603
Marque: Thermo Scientific Chemicals 360110500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Matériau Gel de silice