Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
Marque: Bel-Art™ 66000-0074
Description
- En verre ASTM de classe A, type 1
- Testé avec un champ de 400 MHz
Spécification
102 mm | |
Tube capillaire | |
2,20 mm | |
8 in | |
WG-1364-2.5A-203M |
Verre borosilicaté | |
2,50 mm | |
400 MHz | |
5 paquet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.