Learn More
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène
En polypropylène transparent pour une robustesse et une résistance chimique optimales. Les récipients pour urine en polypropylène Kartell™ sont disponibles en version stériles et non stériles avec bouchons à vis à code couleur.
Marque: Kartell™ 0564200
60.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Oui | |
Aseptiques | |
CE et IVD | |
Bouchon à vis | |
250/paquet |
Polypropylène | |
150 mL | |
Rouge | |
73 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.