Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
Marque: Bel-Art™ 66000-0070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre ASTM de classe A, type 1
- Testé avec un champ de 400 MHz
Spécification
203 mm | |
Tube capillaire | |
1,3 mm | |
8 in | |
WG-1364-1.7-203M |
Verre borosilicaté | |
1,7 mm | |
400 MHz | |
5 paquet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu