Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
20.65€ - 61.25€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Tube capillaire |
Intensité de champ | 400 MHz |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15328648
|
Bel-Art™
66000-0070 |
203 mm | WG-1364-1.7-203M | 1,7 mm | 1,3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15348648
|
Bel-Art™
66000-0071 |
127 mm | WG-1364-1.7-5 | 1,7 mm | 1,3 mm |
57.50€
Pack de 10 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15358648
|
Bel-Art™
66000-0072 |
100 mm | WG-1364-2 | 2 mm | 1,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15368648
|
Bel-Art™
66000-0073 |
100 mm | WG-1364-2.5A | 2,5 mm | 2,2 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15378648
|
Bel-Art™
66000-0074 |
102 mm | WG-1364-2.5A-203M | 2,50 mm | 2,20 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15318648
|
Bel-Art™
66000-0069 |
100 mm | WG-1364-1.7 | 1,7 mm | 1,3 mm |
57.70€
Pack de 10 |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En verre ASTM de classe A, type 1
- Testé avec un champ de 400 MHz
Specifications
Verre borosilicaté | |
Tube capillaire | |
400 MHz |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™