Learn More
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène
En polypropylène transparent pour une robustesse et une résistance chimique optimales. Les récipients pour urine en polypropylène Kartell™ sont disponibles en version stériles et non stériles avec bouchons à vis à code couleur.
Marque: Kartell™ 0564100
146.05 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les récipients non stériles sont dotés de bouchons à vis bleus ; vendus en conditionnements multiples
- Les récipients stériles sont dotés d’un bouchon à vis rouge et d’une zone de marquage désinfectée ; conditionnement individuel
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
150 mL | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
Prélèvement d’urine | |
73 mm | |
250/paquet |
Oui | |
Stérile | |
CE et IVD | |
Polypropylène | |
63 mm | |
20 à 100 ml | |
Bouchon à vis en PP |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
220511 | Déclaration de conformité | 14/02/2023 | 0564100 |