Learn More
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™
En Pyrex™ et scellés à une extrémité. Les tubes capillaires Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ offrent une solution économique pour la mesure RMN de petits volumes.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0071
Code produit. 15348648
  • 57.50€ / Pack de 10
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • En verre ASTM de classe A, type 1
  • Testé avec un champ de 400 MHz
Spécification
Spécification
127 mm
Tube capillaire
1,3 mm
5 in
WG-1364-1.7-5
Verre borosilicaté
1,7 mm
400 MHz
10 paquet
Nom du produit
Bel-Art™ Tubes capillaires SP Scienceware™ Pyrex™ >