Learn More
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™
Les pointes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI). Assurez une meilleure étanchéité grâce au module de la pipette pour plus de précision et d’exactitude.
Marque:  Thermo Scientific™ 94060716
Code produit. 11865863
Description
Description
Assemblage plus étanche avec le module pipeteur, pour plus de précision et d’exactitude. Les pointes de pipettes spécifiques Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ réduisent la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, réduisant fortement les risques de microtraumatismes répétés (RSI).
Avantages
  • Excellentes pour le pipetage monocanal et multicanaux
  • Disponibles en six plages de volume : 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl et 10 ml
  • Les pointes stériles sont fournies sur racks de 10 × 96 stérilisés, scellés sous vide et certifiées exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines
  • Gain d’espace avec les recharges
Pointes plus souples
  • La pointe souple réduit la force nécessaire pour fixer et éjecter les pointes, diminuant ainsi considérablement le risque de microtraumatismes répétés (MTR)
  • Elle garantit également une meilleure étanchéité avec le module pipeteur, garantissant plus d’exactitude et de précision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Finntip Flex 1000, kit de démarrage, sans filtre, non stérile, recharge
Sans filtre
Bleu
3,4 in
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
1632 pointes
Thermo Scientific Finnpipette
1000 μl
Non stérile
Finntip Flex 1000 kit de démarrage
8,7 cm
Recharge
Bleu
FinnTip Flex
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot22072A0 Type de certificatCertificat de conformité Date09/06/2022 Catalog Number94060716
Numéro de lot21228A0 Type de certificatCertificat de conformité Date07/02/2022 Catalog Number94060716
Numéro de lot21314A0 Type de certificatCertificat de conformité Date17/01/2022 Catalog Number94060716
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes spécifiques pour pipette Finntip™ Flex™ > 50 à 1000 μl ; 1 x 96 / rack + 16 x 96 / recharge
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Disclaimer to internal research use restriction: Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du / des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.