Learn More
TST™ Bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™
Placez la bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™ à l’intérieur des plateaux, boîtes ou sachets lors de l’autoclavage afin que l’indicateur confirme que de la vapeur de bonne qualité a pénétré jusqu’au point de placement.
Marque: TST™ 3726AB
Description
- ISO 11140, partie 1, classification de classe 6
- Papier
- Stérilisation à la vapeur
Spécification
Autoclavable | |
Pour la stérilisation | |
Bandelette indicatrice d’autoclavage | |
Lorsqu’elle est placée dans des plateaux, packs ou sachets, un indicateur d’émulation de contrôle TST confirme qu’une vapeur d’excellente qualité a pénétré au point de placement | |
100/paquet | |
5,3 et 15 min |
ISO 11140, partie 1, classe 6 | |
Autoclave | |
121°C à 134°C | |
Papier | |
Oui | |
Vapeur |