Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre en acier inox
L’entonnoir à poudre en acier inox Sampling Systems™ est fabriqué en acier inox de haute qualité et convient aux applications hygiéniques et pharmaceutiques.
Marque:  Sampling Systems™ A716-200
Code produit. 15869711
  • 307.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox 316L de haute qualité
  • Finition satinée
  • Gamme de tailles disponibles
  • Raccord tri-ferrule à la base du bec verseur (BS4825-3)
Spécification
Spécification
200mm
Acier inoxydable
Férule de 1,5 po sur bec verseur
38mm
230 mm
Entonnoir
Nom du produit
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre en acier inox > Diamètre métrique supérieur : 200 mm