Learn More
TST™ Bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™
Code produit. p-8000455
Click to view available options
max. (métrique):
121°C à 134°C
134°C
Temps de stérilisation:
3,5 min
5,3 et 15 min
5,3 min
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12906996
Marque: TST™ 2342AB
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Placez la bandelette auto-adhésive indicatrice d’autoclavage TST™ Control™ à l’intérieur des plateaux, boîtes ou sachets lors de l’autoclavage afin que l’indicateur confirme que de la vapeur de bonne qualité a pénétré jusqu’au point de placement.
  • ISO 11140, partie 1, classification de classe 6
  • Papier
  • Stérilisation à la vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 11140, partie 1, classe 6
À utiliser avec (application) Pour la stérilisation
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Type de produit Bandelette indicatrice d’autoclavage
max. (métrique) 121°C à 134°C
Caractéristiques Lorsqu’elle est placée dans des plateaux, packs ou sachets, un indicateur d’émulation de contrôle TST confirme qu’une vapeur d’excellente qualité a pénétré au point de placement
Matériau Papier
Quantité 100/paquet
Indicateur de stérilisation Oui
Temps de stérilisation 5,3 min
Méthode de stérilisation Vapeur